Learn More
Rouge de phénol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15538824 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
25mL
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15538824 5 g Flacon en verre ambré à col large 5g
15548824 25 g Flacon en verre ambré à col large 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15538824 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur T25401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.70€
    130.01€ / 5g
    Économisez 61.69€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 143-74-8
Formule moléculaire C19H14O5S
Poids moléculaire (g/mol) 354.38
Numéro MDL MFCD00003552
Clé InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4766
ChEBI CHEBI:31991
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red
Poids de la formule 354.39
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 5 g