Learn More
acide rouge de phénol libre, qualité réactif ACS, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenol red |
| Note relative au nom | Acide libre |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 354.3 |
| Qualité | Réactif ACS |