Learn More
Indicateur Phénol Rouge, 0,5 % (v/v), Ricca Chemical
Code produit 31749488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en poly naturel
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31749488 500 mL Flacon en poly naturel 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31749488 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R5724500500A
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red Indicator
CAS 34487-61-1, 7732-18-5
% min. CAS 98.0, 0.49
% max. CAS 100.0, 0.51
Conditionnement Flacon en poly naturel
Formule moléculaire C19H13NaO5S
Couleur Orange/Rouge
pH 6 à 7,3
Quantité 500 mL
Clé InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Forme physique Liquide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Nom IUPAC sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
Poids moléculaire (g/mol) Mixture
CID PubChem 23686673
Pourcentage de pureté 0.5% W/V
Qualité Indicateur
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5% (w/v) Aqueous Solution