Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol, indicateur
Code produit 10665202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10665202 25 g Flacon en verre 25g
10791745 5 g Flacon en verre 5g
10689833 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10665202 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.70€
    76.65€ / 25g
    Économisez 16.05€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-74-8
Formule moléculaire C19H14O5S
Poids moléculaire (g/mol) 354.38
Numéro MDL MFCD00003552
Clé InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phenolsulfonephthalein
CID PubChem 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red
Point de fusion >300.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1700 (558nm, in buffer) (E (1% min./1cm))
Intervalle de transition visuelle from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Couleur Beige-marron à gris
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline, cristaux, flocons et/ou morceaux
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Poids de la formule 354.38
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol Red
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.