Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol, indicateur
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phenol Red |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Extinction spécifique | 1700 (558nm, in buffer) (E (1% min./1cm)) |
| Intervalle de transition visuelle | from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red) |
| Beilstein | 19, 91 |
| Merck Index | 15, 7360 |
| Couleur | Beige-marron à gris |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Show More |