Learn More
Indicateur Phénol Rouge, Réactif ACS, Solstice
Code produit 15663830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15663830 25 g Flacon en verre 25g
15653830 10 g Flacon en verre 10g
15643830 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15663830 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3266125G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    82.56€ / 25g
    Économisez 15.44€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-04-2027
Ajouter au panier
Indicateur, réactif ACS
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-74-8
Formule moléculaire C19H14O5S
Poids moléculaire (g/mol) 354.38
Numéro MDL MFCD00003552
Clé InChI BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Phenolsulfonphthalein
CID PubChem 4766
ChEBI CHEBI:31991
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle 6,8 à 8,2 (jaune à rouge)
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 326470
Couleur Rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 354,38g/mol
Qualité Réactif ACS