Learn More
Sel de sodium rouge de phénol, sol. aq. 0,02 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
600mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308977 100 mL 100mL
11410161 500 mL 500mL
11318977 6 x 100 mL 600mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11308977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038702.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34487-61-1
Formule moléculaire C19H13NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 376.358
Numéro MDL MFCD00066901
Clé InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23686673
Nom IUPAC sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red sodium salt
Concentration 0.02% w/v aq. soln.
Densité 0.972 g/mL
Quantité 100 mL
Forme physique Des mesures
Poids de la formule 376.37