Learn More
Sel de sodium rouge de phénol, sol. aq. 0,02 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenol Red sodium salt |
| Concentration | 0.02% w/v aq. soln. |
| Densité | 0.972 g/mL |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de la formule | 376.37 |