Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol, sel de sodium
Code produit 10279223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10279223 5 g Flacon en verre 5g
10418120 25 g Flacon en verre 25g
11986801 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10279223 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151440050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34487-61-1
Formule moléculaire C19H13NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 376.358
Clé InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23686673
Nom IUPAC sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red, sodium salt
Point de fusion 285.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1600 (558nm, in buffer) min.
Intervalle de transition visuelle pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Couleur Marron à rouge
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 5 g
Forme physique Poudre amorphe
Poids de la formule 376.35
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol Red, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.