Learn More
MedChemExpress Rouge de phénol sel de sodium
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 250 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | Phenolsulfonephthalein sodium salt |
| CAS | 34487-61-1 |
| Poids moléculaire | 376.36 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 5 mg/mL (13.29 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Cible | HBV |