Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de phénol sel de sodium
Code produit 11485047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485047 25 g 25g
11475047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485047 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21948.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.67€
    57.65€ / 25g
    Économisez 12.02€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Phenol Red sodium salt commonly employed in cell biology laboratories as a cell tissue culture pH marker. Under normal conditions, phenol red added to the growth medium will have a pink-red color. If their is dying cells or overgrowth of contaminants, this will cause a change in pH resulting in a change in indicator color. This color change is an indication that the medium needs to be replaced. Additionally, Phenol Red could potentially be useful as a differentiation factor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sel de sodium rouge de phénol couramment utilisé dans les laboratoires de biologie cellulaire comme marqueur de pH de culture de tissus cellulaires. Dans des conditions normales, le rouge de phénol ajouté au milieu de croissance aura une couleur rose-rouge. Si des cellules meurent ou si une surcroissance de contaminants est observée, cela induira une modification du pH, entraînant ainsi un changement de la couleur de l’indicateur. Ce changement de couleur indique que le milieu doit être remplacé. En outre, le rouge de phénol pourrait être utile comme facteur de différenciation.
Solubilité
Soluble dans l’eau produisant une solution rouge foncé (25 mg/ml), de l’alcool (4 mg/ml), du méthanol, de l’éthanol (200 mg/ml) et des hydroxydes ou carbonates alcalins aqueux avec formation d’une solution de couleur rouge.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34487-61-1
Formule moléculaire C19H13NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 376.358
Numéro MDL MFCD00066901
Clé InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenol red, sodium salt, phenolsulfonephthalein sodium salt, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxido-3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-yl phenolate, phenol red sodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, sodium salt 1:1, phenol red, acs, phenolredsodiumsalt, phenolsulfonephthalein sodium, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxo-2,1??-benzoxathiol-3-yl benzenolate
CID PubChem 23686673
Nom IUPAC sodium ; 4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red sodium salt
Point de fusion 285°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 6260026
Merck Index 14,7247
Informations sur la solubilité Soluble in water yielding a dark red solution (25mg/ml),alcohol (4mg/ml),methanol,ethanol (200mg/ml),and aqueous alkali hydroxides or carbonates with formation of a red colored solution.
Poids de la formule 376.37
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol red sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol red sodium salt