Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium rouge de phénol, réactif ACS
Code produit 10702865 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702865 5 g Flacon en verre 5g
10167750 10 g Flacon en verre 10g
10267513 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10702865 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 417250050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34487-61-1
Formule moléculaire C19H13NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 376.358
Numéro MDL MFCD00066901
Clé InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23686673
Nom IUPAC sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red sodium salt
Point de fusion 285.0°C
Clarity passes test
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Beilstein 19, 91
Merck Index 15, 7360
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline de flocons
Poids de la formule 376.35
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol Red, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.