Learn More
Rouge de phénol, sel de sodium, poudre, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15568824 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15568824 25 g Flacon en verre ambré à col large 1 pièce
15558824 5 g Flacon en verre ambré à col large 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15568824 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur T26503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.07€
    583.70€ / 1 pièces
    Économisez 269.37€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 34487-61-1
Formule moléculaire C19H13NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 376.358
Clé InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23686673
Nom IUPAC sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red, Sodium Salt
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 376.37
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™