Learn More
Sel de sodium de rouge de phénol, TRC
Code produit 30419166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419166 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2953155G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Red Sodium Salt
CAS 34487-61-1
Formule moléculaire C19H14O5S . Na
Quantité 5 g
Synonyme 3H-2,1-Benzoxathiole','Phenol deriv., Phenol Red Sodium, Phenol Red','Sodium Salt, Phenolsulfonephthalein Sodium, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis-phenol S,S-Dioxide Monosodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
Nom IUPAC sodium;4-[3-(4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxathiol-3-yl]phénolate
Poids moléculaire (g/mol) 376.4
Poids de la formule 376.0381