Learn More
Phénol Rutinoside, TRC
Code produit 30138095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138095 10 mg 10mg
30137537 5 mg 5mg
30009690 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138095 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP71565010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1416253-67-2
Formule moléculaire C18 H26 O10
Poids moléculaire (g/mol) 402.393
Synonyme Phenyl 6-O-(6-deoxy-a-L-mannopyranosyl)-β -D-glucopyranoside
Nom IUPAC (2S,3R,4R,5R,6R)-2-méthyl-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-phénoxyoxan-2-yl]méthoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol Rutinoside
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H26O10/c1-8-11(19)13(21)15(23)17(26-8)25-7-10-12(20)14(22)16(24)18(28-10)27-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10-24H,7H2,1H3/t8-,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16+,17+,18+/m0/s1
Poids de la formule 402.1526