Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phénol, ultrapure, 99 %, non tamponné.
Code produit 15456149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456149 100 g 100g
15466149 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456149 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64011.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Phenol can be used for a wide variety of molecular biology applications, including nucleic acid extractions using standard phenol-chloroform protocols. Epidermal strips from the abaxial side of leaves of Commelina communis were stirred in phenol in a procedure to separate the monosaccharides from the epidermis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénol peut être utilisé pour une grande variété d’applications de biologie moléculaire, y compris les extractions d’acides nucléiques à l’aide de protocoles standard phénol-chloroforme. Les bandes épidermiques du côté abaxial des feuilles de Commelina communis ont été agitées en phénol dans une procédure permettant de séparer les monosaccharides de l’épiderme.
Solubilité
Soluble dans l’eau (82 g/l à 20°C).
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-95-2
Formule moléculaire C6H6O
Poids moléculaire (g/mol) 94.11
Numéro MDL MFCD00002143
Clé InChI ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
CID PubChem 996
ChEBI CHEBI:15882
Nom IUPAC phénol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenol
Note relative au nom unstabilized
Point de fusion 40°C to 43°C
Couleur Blanc
Densité 1.071
Point d’ébullition 181°C
Point d’éclair 79°C (175°F)
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Odeur Sweet
Quantité 100 g
Numéro UN UN1671
Beilstein 969616
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,7241
Informations sur la solubilité Soluble in water (82g/L at 20°C).
Poids de la formule 94.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol, ultrapure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol