Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phénolphtaléine, 98,5 %
Code produit 10406980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10406980 100 g Flacon en plastique 100g
10626732 500 g Flacon en plastique 500g
10195343 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10406980 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 147711000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-09-8
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein
Point de fusion 258.0°C to 263.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Beilstein 18, 143
Merck Index 15, 7356
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 318.32
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.299
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenolphthalein
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.