Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phénolphtaléine, 98,5 %
Code produit 10626732 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10626732 500 g Flacon en plastique 500g
10406980 100 g Flacon en plastique 100g
10195343 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10626732 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 147715000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-09-8
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein
Point de fusion 258.0°C to 263.0°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Beilstein 18, 143
Densité 1.299
Merck Index 15, 7356
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Quantité 500 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 318.32
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Pures