Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phénolphthaléine, 98 %
Code produit 11488996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488996 1000 g 1000g
11498996 50 g 50g
11409006 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488996 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17135.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Phenolphthalein is widely used as an indicator in acid-base titrations, water treatment applications. Due to its pH sensitivity, It is used to the check extent of carbonation in concrete, soap and in toys as diapering work. It is used in Kastle-Meyer test, which identifies the substances containing blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La phénolphtaléine est largement utilisée comme indicateur dans les titrations acido-basiques, les applications de traitement de l’eau. En raison de sa sensibilité au pH, il est utilisé pour vérifier l’étendue de la carbonatation dans le béton, le savon et dans les jouets comme travail de ciselage. Il est utilisé dans le test de Kastle-Meyer, qui identifie les substances contenant du sang.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Légèrement soluble dans le diméthylsulfoxyde et insoluble dans le benzène ou l’hexane.
Remarques
Indicateur acide-base : pH 8,0 à 10,0.Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-09-8
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenolphthalein, phthalimetten, euchessina, phthalin, espotabs, phenolax, purgophen, koprol, laxogen, trilax
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein
Point de fusion 258°C to 262°C
Densité 1.299
Quantité 1000 g
Beilstein 284423
Merck Index 14,7243
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide and insoluble in benzene or hexane.
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
Poids de la formule 318.33
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenolphthalein
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolphthalein