Learn More
Phenolphthalein Indicator, 1% (w/v) in Methanol, Neutralized, Ricca Chemical
Code produit 31940494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Natural Poly Bottle
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31940494 1 L Natural Poly Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 31940494 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R56210001A
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 77-09-8 , 67-56-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) Mixture
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein Indicator
% min. CAS 97.0, 0.5
% max. CAS 100.0, 1.5
Conditionnement Natural Poly Bottle
Couleur Colorless to Pink
pH 8
Quantité 1 L
Forme physique Liquid
Pourcentage de pureté 1% W/V
Qualité Indicator