Learn More
Indicateur de phénolphtaléine dans l’IPA, 10 g/L, Chem-Lab
Description
La phénolphtaléine est généralement dissoute dans l’alcool pour une utilisation dans des expériences. C’est un acide faible qui peut perdre des ions H+ en solution. La molécule de phénolphtaléine est incolore, tandis que l’ion phénolphtaléine est rose. Dans les solutions acides et neutres, la solution est incolore. Lorsqu’une base est ajoutée à la phénolphtaléine, plus d’ionisation a lieu, ce qui entraîne la solution à transformer en rouge-violet. Cette solution transforme cette couleur rose à un pH de 8,2–9,8.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenolphtalein |
| Point de fusion | -89 °C |
| CAS | 77-09-8, 67-63-0 |
| Concentration | 10 g de C20H14O4 pour 1 L de C3H8O |
| Odeur | Alcoolisée |
| Formule moléculaire | C20H14O4 |
| Numéro MDL | MFCD00005913 |
| Densité | 0.78g/mL |
| Changements de couleur du pH | Incolore à rouge-violet à pH 8,2 – 9,8 |
| Solvant ou matrice | 2-Propanol (IPA) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phénolphtaléine 10 g/l dans le propanol-2 indicateur solution
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, propan-2-ol