Learn More
Solide de phénolphtaléine, pure, qualité indicateur, Fisher Chemical™
Code produit 10407650 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10407650 100 g 100g
10754571 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10407650 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/2400/48
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Solide de phénolphtaléine, pur, qualité indicatrice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-09-8
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Point de fusion 258 °C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Forme physique Solide
Poids de la formule 318,32g/mol
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenolphthalein
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Hazard Statement
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein