Learn More
Indicateur de phénolphtaléine dans le méthanol, 10g/L, Chem-Lab
Descrizione
La phénolphtaléine est généralement dissoute dans l’alcool pour une utilisation dans des expériences. C’est un acide faible qui peut perdre des ions H+ en solution. La molécule de phénolphtaléine est incolore, tandis que l’ion phénolphtaléine est rose. Dans les solutions acides et neutres, la solution est incolore. Lorsqu’une base est ajoutée à la phénolphtaléine, plus d’ionisation a lieu, ce qui entraîne la solution à transformer en rouge-violet. Cette solution transforme cette couleur rose à un pH de 8,2–9,8.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Phenolphtalein |
| Point de fusion | -98 °C |
| CAS | 77-09-8, 67-56-1 |
| Concentration | 10 g de C20H14O4 pour 1 L de CH3OH |
| Odeur | Alcoolisée |
| Formule moléculaire | C20H14O4 |
| Numéro MDL | MFCD00005913 |
| Densité | 0.79g/mL |
| Changements de couleur du pH | Incolore à rouge-violet à pH 8,2 – 9,8 |
| Solvant ou matrice | Méthanol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phénolphtaléine 10 g/l dans méthanol indicateur solution
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?