Learn More
Solution de phénolphtaléine, indicateur, régénération. Ph. Eur., 1 % en éthanol, Solstice
Code produit 15614310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
50 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
30mL
500mL
50L
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15614310 500 mL 500mL
15698370 30 mL 30mL
15604310 1 L 1L
15644310 6 x 500 mL 6 pièces
15634310 6 x 1 L 6 pièces
15624310 50 L 50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15614310 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 34607500ML
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Indicateur, Réac. Ph. Eur., 1 % dans l’éthanol
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-09-8
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein solution
Numéro UN UN1170
Beilstein 284423
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
Poids de la formule 318,32g/mol
Quantité 500 mL
Point d’éclair 14 °C (57,2 °F)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenolphthalein solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol