Learn More
Solution de phénolphtaléine, indicateur, 2 % d’éthanol, Solstice
Code produit p-7111838 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
6 x 1 l
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1L
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15644300 1 l Flacon en verre 1L
15654300 6 x 1 l Flacon poly 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15644300 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 346051L
Ajouter au panier
Indicateur, 2 % dans l’éthanol
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein solution
Note relative au nom Indicateur, 2% pouces d’éthanol
Point d’ébullition 80 °C
% min. CAS ≥50.0000%, ≥30.0000%
% max. CAS <70.0000%, <50.0000%
CAS 7732-18-5, 77-09-8
Formule linéaire C6H5CH3
Beilstein 284423
Poids de la formule 318.32
Qualité Réactif analytique
Conditionnement Flacon en verre
Densité 0.900 g/cm3
Quantité 1 l
Point d’éclair 24 °C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenolphthalein solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: phenolphthalein, ethanol