Learn More
Solution de phénolphtaléine R1, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11424719 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424719 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11424719 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 1063703
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Fabriquée conformément aux exigences Eu. Ph. eur., chapitre 4 (4.1.1) et préparée dans un établissement conforme à la norme ISO 9001. La solution de phénolphtaléine R1, de qualité EP, Reagecon™ est une solution prête à l’emploi 10 g/L utilisée comme indicateur dans les titrations acide–base. Il devient incolore dans les solutions acides et rouge/rose dans les solutions basiques.
L’utilisation courante de la phénolphtaléine est un indicateur des titrations acide-base. Il sert également de composant d’indicateur universel, avec le rouge de méthyle, le bleu de bromothymol et le bleu de thymol. Cette solution est préparée en dissolvant 10 g de phénolphtaléine dans 1 L d’éthanol. La solution devient rouge en réaction aux bases et reste incolore dans les acides.
  • Fabriqué dans un établissement conforme à la norme ISO 9001, dans le respect des directives de la Ph. Directives Chapitre 4 (4.1.1)
  • Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi permet un gain en termes de temps et de main-d’œuvre pour la préparation de solutions volumétriques et de réactifs précis
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-one
Point de fusion -114,5 °C
Point d’ébullition 78 °C
CAS 77-09-8, 64-17-5
Concentration 10g/L
Odeur Comme l’alcool
Conditionnement Inviolable
Formule moléculaire C20H14O4
Tension de vapeur 59hPa
Certificat d’analyse oui
Numéro MDL MFCD00005913
Densité 0,79249 g/cm3
Changements de couleur du pH Il devient rouge/rose en réaction aux bases
Solvant ou matrice Éthanol
Couleur Incolore
pH 7 (à 20 °C)
Quantité 100 mL
Point d’éclair 13 °C
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Forme physique Liquide
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-2-benzofuran-1-un
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
Poids de la formule 318,3g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.1)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PHENOLPHTHALEIN SOLUTION R1 - EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Phenolphthalein