Learn More
Phénolphtaléine, qualité USP/NF, MP Biomedicals™
Code produit 11418240 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11418240 100 g
11428240 250 g
11438240 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418240 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210260880
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 77-09-8
Formule moléculaire C20H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 318.33
Numéro MDL MFCD00005913
Clé InChI KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3, 3-bis[4-Hydroxyphenyl]-1-[3H]- isobenzofuranone
CID PubChem 4764
ChEBI CHEBI:34914
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxyphényl)-1,3-dihydro-2-benzofurane-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenolphthalein
Plage de pourcentage du dosage U.S.P./N.F. grade
Poids de la formule 318.3
Densité 1.29g/cm3
Couleur Blanc à blanc/jaune
Quantité 100 g
Forme physique Crystals