Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenolphthalein |
| Plage de pourcentage du dosage | Grade U.S.P./N.F. |
| Densité | 1,29g/cm3 |
| Couleur | Blanc à blanc/jaune |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Crystals |
| Poids de la formule | 318.3 |
| Qualité | ACS |