Learn More
Phénosafranine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10496373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10496373 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10496373 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 339340010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Indicateur
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenosafranin
CAS 81-93-6
Point de fusion >300.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H15ClN4
Numéro MDL MFCD00036335
Quantité 1 g
Merck Index 15,7363
Synonyme phenosafranin, phenosafranine, phenosafranine, chloride, phenosafrinine, phenosofranine, phenosofrinine, safranin b extra, safrinin b extra, 3,7-diamino-5-phenylphenazinium chloride, schultz no. 958
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Clé InChI SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].NC1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C3=CC(N)=CC=C3N=C2C=C1
Nom IUPAC 3,7-diamino-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 322.80
CID PubChem 65732
ChEBI CHEBI:33601
Poids de la formule 322.8
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenosafranin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.