Learn More
Phénosafranine, pure, C.I.50200, Fisher Chemical
Code produit 10665882 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10665882 5 g Cuve en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10665882 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/2450/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 81-93-6
Point de fusion >300°C
Couleur Vert
Conditionnement Cuve en verre
Formule moléculaire C18H15ClN4
Numéro MDL MFCD00036335
Quantité 5 g
Synonyme phenosafranin, phenosafranine, phenosafranine, chloride, phenosafrinine, phenosofranine, phenosofrinine, safranin b extra, safrinin b extra, 3,7-diamino-5-phenylphenazinium chloride, schultz no. 958
Clé InChI SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].NC1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C3=CC(N)=CC=C3N=C2C=C1
Nom IUPAC 10-phénylphénazine-10-ium-2,8-diamine ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 322.80
CID PubChem 65732
ChEBI CHEBI:33601
Poids de la formule 322.8g/mol
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenosafranin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.