Learn More
Phénothiazine-10-propionitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenothiazine-10-propionitrile |
| CAS | 1698-80-2 |
| Formule moléculaire | C15H12N2S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 10H-Phenothiazine-10-propanenitrile, 10-(2-Cyanoethyl)phenothiazine, 3-(Phenothiazin-10-yl)propanenitrile, NSC 139052, NSC 21556 |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H12N2S/c16-10-5-11-17-12-6-1-3-8-14(12)18-15-9-4-2-7-13(15)17/h1-4,6-9H,5,11H2 |
| SMILES | N#CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 3-phénothiazin-10-ylpropanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.33 |
| Poids de la formule | 252.0721 |