Learn More
Phenothiazine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31333708
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31333708 100 g
31325655 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31333708 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD147488100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenothiazine
CAS 92-84-2
Formule moléculaire C12H9NS
Numéro MDL MFCD00005015
Quantité 100 g
SMILES C12=CC=CC=C1NC3=C(C=CC=C3)S2
Poids moléculaire (g/mol) 199.27
Pourcentage de pureté 98%