Learn More
Phénothiazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5000 g
Conditionnement:
250g
5000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404174 5000 g 5000g
11494164 250 g 250g
11498680 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404174 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12517.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199.271 g/mol
It acts on type I calcium/calmodulin dependent phosphodiesterase and also a useful electron donor. Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle agit sur la phosphodiestérase dépendante du calcium / calmoduline de type I et représente également un donneur d’électrons utile. La phénothiazine trouve des utilisations dans les sensibilisateurs aux colorants, les colorants et les antioxydants organiques exempts de métaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,13 mg/ml à 23°C), l’éthanol, l’acétone et l’éther. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Stocker sous gaz inerte sec. Protéger du rayonnement solaire. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-84-2
Formule moléculaire C12H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 199.271
Numéro MDL MFCD00005015
Clé InChI WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
CID PubChem 7108
ChEBI CHEBI:37931
Nom IUPAC 10H-phénothiazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenothiazine
Point de fusion 182°C to 186°C
Point d’ébullition 235°C (21 mmHg)
Quantité 5000 g
Beilstein 143237
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,7252
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.13mg/ml at 23°C),ethanol,acetone,and ether. Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 199.28
Pourcentage de pureté ≥98%