Learn More
Phénothiazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10695942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10695942 1 kg Bouteille en verre 1kg
10214800 500 g Bouteille en verre 500g
10308613 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10695942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130210010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-84-2
Formule moléculaire C12H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 199.28
Numéro MDL MFCD00005015
Clé InChI WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
CID PubChem 7108
ChEBI CHEBI:37931
Nom IUPAC 10H-phénothiazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenothiazine
Point de fusion 185.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 371.0°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 kg
Beilstein 27, 63
Merck Index 15, 7364
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2mg/l (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot acetic acid, freely soluble in benzene and ether, slightly soluble in alcohol and mineral oils, practically insoluble in chloroform and petroleum, ether
Poids de la formule 199.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Granulés ou perles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenothiazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.