Learn More
Phénothiazine S, S-Dioxyde, TRC
Code produit 30137735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137735 500 mg 500mg
30132971 1 g 1g
30008842 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137735 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP297600500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1209-66-1
Formule moléculaire C12H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 231.27
Synonyme 5,5-Dioxophenothiazine;
Nom IUPAC 10H-phénothiazine 5,5-dioxyde
SMILES O=S1(=O)c2ccccc2Nc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenothiazine S,S-Dioxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9NO2S/c14-16(15)11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,13H
Poids de la formule 231.0354
Pourcentage de pureté >95%