Learn More
Phénoxazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10336870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10336870 1 g Flacon en verre 1g
10407140 5 g Flacon en verre 5g
10033763 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10336870 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130220010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-67-1
Formule moléculaire C12H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD00005014
Clé InChI TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
CID PubChem 67278
Nom IUPAC 10H-phénoxazine
SMILES N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenoxazine
Point de fusion 154.0°C to 159.0°C
Couleur Gris à Gris-Vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 27, 62
Merck Index 15, 7365
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in abs.methanol, ethanol, ether,, chloroform and benzene, sparingly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine