Learn More
Phénoxazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407140 5 g Flacon en verre 5g
10336870 1 g Flacon en verre 1g
10033763 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10407140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130220050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-67-1
Formule moléculaire C12H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD00005014
Clé InChI TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
CID PubChem 67278
Nom IUPAC 10H-phénoxazine
SMILES N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Phenoxazine
Point de fusion 154.0°C to 159.0°C
Couleur Gris à Gris-Vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 27, 62
Merck Index 15, 7365
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in abs.methanol, ethanol, ether,, chloroform and benzene, sparingly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.