Learn More
Phénoxazine 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311467 5 g 5g
11301467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01969.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 135-67-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Phenoxazine is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La phénoxazine est utilisée comme intermédiaires primaires et secondaires.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-67-1
Formule moléculaire C12H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD00005014
Clé InChI TZMSYXZUNZXBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxazine, phenazoxine, unii-c2zwt499sg, c2zwt499sg, 5,4-oxazine, phenotazine, rarechem fh 2c 0s92, phenoxazine 1g, 9ci
CID PubChem 67278
Nom IUPAC 10H-phenoxazine
SMILES N1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenoxazine
Point de fusion 154°C to 158°C
Quantité 5 g
Beilstein 143234
Merck Index 14,7253
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 98%