Learn More
Acide phénoxyacétique, 98+%
Code produit 11945121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11945121 2.5 kg Flacon en plastique -
10002190 5 g Flacon en verre 5g
10687332 100 g Flacon en plastique -
10307400 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11945121 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169870025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 122-59-8 | C8H8O3 | 152,15 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-59-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00004296
Clé InChI LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
CID PubChem 19188
ChEBI CHEBI:8075
Nom IUPAC 2-Acide phénoxyacétique
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenoxyacetic acid
Point de fusion 98.0°C to 101.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 285.0°C
Point d’éclair 165°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Acid)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5OCH2CO2H
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06,161
Fieser 09,361
Merck Index 15,7366
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether, alcohol and carbon disulfide
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre granulaire, granulés ou prills
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenoxyacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement