Learn More
Acide phénoxyacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488680 100 g 100g
11414224 500 g 500g
11424224 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488680 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12541.22
CAS: 122-59-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Phenoxyacetic acid is a flavoring ingredient. Its photodegradation using titanium dioxide as photocatalyst has been studied. Selective separation of penicillin V from phenoxyacetic acid using liquid membranes consisting of 1,2-dichloroethane and Amberlite LA-2 as carrier has been studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide phénoxyacétique est un ingrédient aromatisant. Sa photodégradation à l’aide de dioxyde de titane comme photocatalyseur a été étudiée. On a étudié la séparation sélective de la pénicilline V de l’acide phénoxyacétique à l’aide de membranes liquides composées de 1,2-dichloroéthane et d’Amberlite LA-2 comme support.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-59-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00004296
Clé InChI LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenoxyacetic acid, phenoxyethanoic acid, acetic acid, phenoxy, glycolic acid phenyl ether, phenoxy acetic acid, glycol acid phenyl ether, o-phenylglycolic acid, phenoxyacetate, glycollic acid phenyl ether, acide phenoxyacetique
CID PubChem 19188
ChEBI CHEBI:8075
Nom IUPAC 2-Acide phénoxyacétique
SMILES OC(=O)COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenoxyacetic acid
Point de fusion 98°C to 101°C
Point d’ébullition 285°C
Point d’éclair 165°C (329°F)
Quantité 100 g
Beilstein 907949
Merck Index 14,7254
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenoxyacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenoxyacetic acid