Learn More
Phenoxyacetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenoxyacetonitrile |
| CAS | 3598-14-9 |
| Formule moléculaire | C8H7NO |
| Numéro MDL | MFCD00052017 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | N#CCOC1=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |