Learn More
Phénoxyacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenoxyacetonitrile |
| Densité | 1.09 |
| Point d’ébullition | 76°C to 78°C (0.05 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.525 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3276 |
| Beilstein | 2206192 |
| Poids de la formule | 133.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |