Learn More
(±)-Phénoxybenzamine-d5 HCl (benzyl-2,3,4,5,6-d5), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenoxybenzamine-D5 (benzyl-2,3,4,5,6-D5) Hydrochloride |
| CAS | 1398065-71-8 |
| Formule moléculaire | C18 D5 H17 Cl N O . Cl H |
| Quantité | 0.005 g |
| Synonyme | N-(Phenyl-d5-methyl)-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzene-2,3,4,5,6-d5-methanamine hydrochloride, N-(Benzyl-2,3,4,5,6-d5)-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxy-isopropylamine hydrochloride, Phenoxybenzamine-d5 hydrochloride, Phenoxybenzamine-D5 (benzyl-2,3,4,5,6-D5) hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1 S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16 H,12-15H2,1H3;1 H/i2D,4 D,5 D,8 D,9 D; |
| SMILES | Cl.[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CN(CCCl)C(C)COc2ccccc2)c([2 H])c1[2 H] |
| Nom IUPAC | N-(2-cloroetil)-N-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metil]-1-fenoxipropan-2-amina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 345.318 |
| Poids de la formule | 344.147 g/mol |
| Afficher plus |