Learn More
Phenoxybenzamine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenoxybenzamine Hydrochloride |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H |
| Poids de la formule | 339.1157 |