Learn More
Phenoxypropazine Dihydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenoxypropazine Dihydrochloride |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14N2O.2ClH/c1-8(11-10)7-12-9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,11H,7,10H2,1H3;2*1H |
| Poids de la formule | 238.064 |