Learn More
R&D Systems™ Phentolamine Mesylate
Code produit 18720328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18720328 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18720328 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6431/100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Adrenergic α receptor antagonist; antihypertensive
Phentolamine Mesylate is a non-selective adrenergic α receptor antagonist (pKB = 8.07). Intravenous injection causes hypotension and tachycardia in rats. Intraperitoneal injection in mice increases plasma FGF21 levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl](4-methylphenyl)amino]phenol methanesulfonate
CAS 65-28-1
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C17H19N3O.CH4O3S
Poids de la formule Observed MW: 377.46