Learn More
Phentolamine mesylate, MedChemExpress
Description
Phentolamine mesylate (Phentolamine methanesulfonate) is a reversible, non-selective, and orally active blocker of α1 and α2 adrenergic receptor that expands blood vessels to reduce peripheral vascular resistance. Phentolamine mesylate can be used for the research of pheochromocytoma-related hypertension, heart failure and erectile dysfunction.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phentolamine mesylate |
| CAS | 65-28-1 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H23N3O4S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Phentolamine methanesulfonate |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (132.46 mM) |
| SMILES | CS(O)(=O)=O.CC1=CC=C(N(C2=CC(O)=CC=C2)CC3=NCCN3)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 377.46 |
| Afficher plus |