Learn More
Sel de méthanassulfonate de phéntolamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phentolamine Mesilate |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4) |
| Poids de la formule | 377.1409 |