Learn More
Phényl 1-thio-bêta-D-galactoside, TRC
Code produit 30422287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422287 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3369801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenyl 1-Thio-Beta-D-galactoside
CAS 16758-34-2
Formule moléculaire C12 H16 O5 S
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-phénylsulfanyloxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 272.32
Poids de la formule 272.0718