Learn More
Phenyl 2-bromoacetate, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Phenyl 2-bromoacetate |
| CAS | 620-72-4 |
| Formule moléculaire | C8H7BrO2 |
| Numéro MDL | MFCD00192391 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | O=C(OC1=CC=CC=C1)CBr |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.04 |
| Pourcentage de pureté | 97% |